N-乙基甲基胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-甲基乙胺
E0729-25G E0729-5G
TCIAE0729-25GEA 0 CNY
TCIAE0729-25G TCIAE0729-5G
N-乙基甲基胺 ≥98.0% (by GC)
N-乙基甲基胺
分子式: C₃H₉N
分子量: 59.11 g/mol
沸点: 35°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009030
CAS号: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
UN号: 2733
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=086c6c7fd38a7c830b989fb155458f9e3b782a37&vid=086c6c7fd38a7c830b989fb155458f9e3b782a37&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %