N-甲基环己胺 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-环己基甲胺
M0202-25ML M0202-500ML
TCIAM0202-25MLEA 0 CNY
TCIAM0202-25ML TCIAM0202-500ML
N-甲基环己胺 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-甲基环己胺
分子式: C₇H₁₅N
沸点: 148°C
溶点: –8 °C
密度: 0,859 g/cm³ (20 °C)
闪点: 29°C
MDL编号: MFCD00003832
CAS号: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN号: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&vid=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %