异氰酸苄酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
I0426-25G I0426-5G
TCIAI0426-25GEA 0 CNY
TCIAI0426-25G TCIAI0426-5G
异氰酸苄酯 ≥99.0% (by GC)
异氰酸苄酯
分子式: C₈H₇NO
沸点: 118°C
密度: 1,0838 g/cm³ (20 °C)
闪点: 45°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009701
CAS号: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN号: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&vid=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %