原甲酸三乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
1,1,1-三乙氧基甲烷
O0066-25ML
O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA
0
CNY
TCIAO0066-25ML
TCIAO0066-500ML
原甲酸三乙酯 ≥98.0% (by GC)
原甲酸三乙酯
分子式:
C₇H₁₆O₃ 沸点: 145°C 溶点: –61 °C 密度: 0,8964 g/cm³ (20 °C) 闪点: 35°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009230 CAS号: 122-51-0 EINECS: 204-550-4 UN号: 2524 ADR: 3,III Merck Index: 14,06884 |
|
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Water | max. 0.1 % |