N-丁基二乙醇胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,N-双(2-羟乙基)丁胺, 2,2′-丁基亚氨基二乙醇
B0725-25ML B0725-500ML
TCIAB0725-25MLEA 0 CNY
TCIAB0725-25ML TCIAB0725-500ML
N-丁基二乙醇胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-丁基二乙醇胺
分子式: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
沸点: 275°C
溶点: -70°C
密度: 0,9681 g/cm³ (20 °C)
闪点: 143°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002856
CAS号: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f514b7b787d75cadaf442b4a20c5ab9759b89e2&vid=4f514b7b787d75cadaf442b4a20c5ab9759b89e2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %