(溴甲基)三甲基硅烷 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (甲基溴)三甲基硅烷
B1892-25G B1892-5G
TCIAB1892-25GEA 0 CNY
TCIAB1892-25G TCIAB1892-5G
(溴甲基)三甲基硅烷 ≥97.0% (by GC)
(溴甲基)三甲基硅烷
分子式: BrH₂CSi(CH₃)₃
沸点: 117°C
密度: 1,17 g/cm³ (25 °C)
闪点: 16°C
MDL编号: MFCD00000167
CAS号: 18243-41-9
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c2e8c715380a27b1a8d6de28c31a48053e7b90&vid=d6c2e8c715380a27b1a8d6de28c31a48053e7b90&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %