溴三苯基甲烷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三苯基溴甲烷, 三苯甲基溴
T0512-100G T0512-25G
TCIAT0512-100GEA 0 CNY
TCIAT0512-100G TCIAT0512-25G
溴三苯基甲烷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
溴三苯基甲烷
分子式: (C₆H₅)₃CBr
沸点: 230 °C (1013 hPa)
密度: 1,55 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00000120
CAS号: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d638af20d372c26b63fe76b3e4e8b9ed434aa37&vid=6d638af20d372c26b63fe76b3e4e8b9ed434aa37&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency