(±)-α-(三氟甲基)苄醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (±)-1-苯基-2,2,2-三氟乙醇
T1792-25G T1792-5G
TCIAT1792-25GEA 0 CNY
TCIAT1792-25G TCIAT1792-5G
(±)-α-(三氟甲基)苄醇 ≥98.0% (by GC)
(±)-α-(三氟甲基)苄醇
分子式: C₆H₅CH(OH)CF₃
分子量: 176.14 g/mol
沸点: 88°C
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00004498
CAS号: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&vid=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %