(S)-(-)-2,2′-双(二苯膦基)-1,1′-联萘
供应商: TCI
Synonyms: (S)-(-)-BINAP, (S)-(-)-1,1′-联萘-2,2'-双二苯膦
B1405-1G B1405-5G
TCIAB1405-1GEA 0 CNY
TCIAB1405-1G TCIAB1405-5G
(S)-(-)-2,2′-双(二苯膦基)-1,1′-联萘
(S)-(-)-2,2′-双(二苯膦基)-1,1′-联萘
分子式: C₄₄H₃₂P₂
分子量: 622.69 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010805
CAS号: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&vid=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 98.0 ee%