(R)-(+)-2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘
供应商: TCI
Synonyms: (R)-(+)-BINAP, (R)-(+)-(1,1′-联萘-2,2′-二基)双(二苯膦)
B1406-1G B1406-5G
TCIAB1406-1GEA 0 CNY
TCIAB1406-1G TCIAB1406-5G
(R)-(+)-2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘
(R)-(+)-2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘
分子式: C₄₄H₃₂P₂
溶点: 239…242 °C
MDL编号: MFCD00010805
CAS号: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b307c6f778e9ac0a72b83cf07d5b91036949b595&vid=b307c6f778e9ac0a72b83cf07d5b91036949b595&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 99.0 ee%