顺式-4-羟基-L-脯氨酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
H1169-1G H1169-100MG
TCIAH1169-1GEA 0 CNY
TCIAH1169-1G TCIAH1169-100MG
顺式-4-羟基-L-脯氨酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
顺式-4-羟基-L-脯氨酸
分子式: C₅H₉NO₃
溶点: 241°C
MDL编号: MFCD00064319
CAS号: 618-27-9
EINECS: 210-542-1
Merck Index: 14,04840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&vid=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -56.0 to -60.0 deg (C=2, H2O)