D-高丝氨酸 96,0 Titrimetric
供应商: TCI
Synonyms: (R)-(+)-2-氨基-4-羟基丁酸
H1224-1G H1224-5G
TCIAH1224-1GEA 0 CNY
TCIAH1224-1G TCIAH1224-5G
D-高丝氨酸 96,0 Titrimetric
D-高丝氨酸
分子式: C₄H₉NO₃
分子量: 119.12 g/mol
溶点: 204°C
MDL编号: MFCD00077786
CAS号: 6027-21-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d1eedd72c113177fb8edd18f27b64696915a27&vid=c8d1eedd72c113177fb8edd18f27b64696915a27&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +10.0 deg (C=2, H2O)