内消旋-2,3-二巯基丁二酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1722-25G D1722-5G
TCIAD1722-25GEA 0 CNY
TCIAD1722-25G TCIAD1722-5G
内消旋-2,3-二巯基丁二酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
内消旋-2,3-二巯基丁二酸
分子式: C₄H₆O₄S₂
溶点: 210…211 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00064799
CAS号: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa3535e105e5fb9dbb2d3d4e97441cec9a5a2c9&vid=2fa3535e105e5fb9dbb2d3d4e97441cec9a5a2c9&prid=web&clid=SAPDAM