1-(4-氯苯基)乙醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
C0198-10G C0198-25G
TCIAC0198-10GEA 0 CNY
TCIAC0198-10G TCIAC0198-25G
1-(4-氯苯基)乙醇 ≥97.0% (通过GC)
1-(4-氯苯基)乙醇
分子式: C₈H₉ClO
沸点: 136°C
密度: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00041038
CAS号: 3391-10-4
EINECS: 222-223-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&vid=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %