DL-脯氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
(±)-吡咯烷-2-羧酸
P0480-1G
P0480-25G
TCIAP0480-1GEA
0
CNY
TCIAP0480-1G
TCIAP0480-25G
DL-脯氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
DL-脯氨酸
分子式:
C₅H₉NO₂ 沸点: 245 °C (1013 hPa) 溶点: 208…210 °C 密度: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) |
MDL编号:
MFCD00005250 CAS号: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 14,07780 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |