(±)-2-Fluoromandelic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
F0730-25G F0730-5G
TCIAF0730-25GEA 0 CNY
TCIAF0730-25G TCIAF0730-5G
(±)-2-Fluoromandelic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(±)-2-Fluoromandelic acid
分子式: C₈H₇FO₃
沸点: 72°C
MDL编号: MFCD03095382
CAS号: 389-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48aed28a9a6d52ca51fca0a1a1923458a1453c7b&vid=48aed28a9a6d52ca51fca0a1a1923458a1453c7b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C