DL-丝氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
S0034-25G
S0034-500G
TCIAS0034-25GEA
0
CNY
TCIAS0034-25G
TCIAS0034-500G
DL-丝氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
分子式:
C₃H₇NO₃ 沸点: 395 °C (1013 hPa) 溶点: 243…244 °C 密度: 1,543 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064223 CAS号: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 14,08460 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |