DL-丝氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
S0034-25G S0034-500G
TCIAS0034-25GEA 0 CNY
TCIAS0034-25G TCIAS0034-500G
DL-丝氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
DL-丝氨酸
分子式: C₃H₇NO₃
沸点: 395 °C (1013 hPa)
溶点: 243…244 °C
密度: 1,543 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064223
CAS号: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&vid=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&prid=web&clid=SAPDAM