1,3-甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,N-二甲基丙烯基脲, DMPU, N,N′-Dimethylpropylene urea
D2014-25G D2014-500G
TCIAD2014-25GEA 0 CNY
TCIAD2014-25G TCIAD2014-500G
1,3-甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮
分子式: C₆H₁₂N₂O
分子量: 128.17 g/mol
沸点: 93°C
溶点: -24
闪点: 121°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006550
CAS号: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&vid=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %