1,3-二甲基金刚烷 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1081-25ML
D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA
0
CNY
TCIAD1081-25ML
TCIAD1081-5ML
1,3-二甲基金刚烷 ≥99.0% (通过GC)
1,3-二甲基金刚烷
分子式:
C₁₂H₂₀ 沸点: 201°C 溶点: –30 °C 密度: 0,9016 g/cm³ (20 °C) 闪点: 53°C |
MDL编号:
MFCD00074755 CAS号: 702-79-4 EINECS: 211-870-8 UN号: 3295 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |