三聚氰酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C0459-25G C0459-500G
TCIAC0459-25GEA 0 CNY
TCIAC0459-25G TCIAC0459-500G
三聚氰酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
三聚氰酸
分子式: C₃H₃N₃O₃
密度: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00082990
CAS号: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 14,02698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee52dc82eb9ccc79d7b43dab1c6c7718abb8f78f&vid=ee52dc82eb9ccc79d7b43dab1c6c7718abb8f78f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency