2-甲氧基-3-甲基吡嗪 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
M0810-25G M0810-5G
TCIAM0810-25GEA 0 CNY
TCIAM0810-25G TCIAM0810-5G
2-甲氧基-3-甲基吡嗪 ≥98.0% (by GC)
2-甲氧基-3-甲基吡嗪
分子式: C₆H₈N₂O
沸点: 87°C
密度: 1,07 g/cm³ (20 °C)
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00006127
CAS号: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&vid=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %