1,4-丁磺酸内酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0136-25G B0136-250G
TCIAB0136-25GEA 0 CNY
TCIAB0136-25G TCIAB0136-250G
1,4-丁磺酸内酯 ≥99.0% (通过GC)
1,4-丁磺酸内酯
分子式: C₄H₈O₃S
沸点: 146°C
密度: 1,331 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00006584
CAS号: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b53df4aee4af05fcbe78e8e8e6e54eee8aa5cd&vid=96b53df4aee4af05fcbe78e8e8e6e54eee8aa5cd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %