1,3-丙烷磺内酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P0324-25G P0324-500G
TCIAP0324-25GEA 0 CNY
TCIAP0324-25G TCIAP0324-500G
1,3-丙烷磺内酯 ≥99.0% (通过GC)
1,3-丙烷磺内酯
分子式: C₃H₆O₃S
沸点: 180°C
溶点: 31 °C
密度: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
MDL编号: MFCD00005355
CAS号: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&vid=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C