N,N-Dimethyl-1-naphthylamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
D0755-25G D0755-500G
TCIAD0755-25GEA 0 CNY
TCIAD0755-25G TCIAD0755-500G
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
分子式: C₁₂H₁₃N
沸点: 274°C
密度: 1,04 g/cm³ (20 °C)
闪点: 140°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003919
CAS号: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&vid=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %