1,6-二溴-2-萘酚 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1872-25G
D1872-250G
TCIAD1872-25GEA
0
CNY
TCIAD1872-25G
TCIAD1872-250G
1,6-二溴-2-萘酚 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1,6-二溴-2-萘酚
分子式:
C₁₀H₆Br₂O 沸点: 354 °C (1013 hPa) 溶点: 108 °C |
MDL编号:
MFCD00003870 CAS号: 16239-18-2 EINECS: 240-356-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |