异丙基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
I0175-10ML
I0175-25ML
TCIAI0175-10MLEA
0
CNY
TCIAI0175-10ML
TCIAI0175-25ML
异丙基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
异丙基硫醚
分子式:
C₆H₁₄S 沸点: 121°C 密度: 0,8306 g/cm³ (0 °C) 闪点: 7°C |
MDL编号:
MFCD00008895 CAS号: 625-80-9 EINECS: 210-911-7 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |