二叔丁基二硫 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 叔丁基二硫
D0225-25ML D0225-500ML
TCIAD0225-25MLEA 0 CNY
TCIAD0225-25ML TCIAD0225-500ML
二叔丁基二硫 ≥97.0% (by GC)
二叔丁基二硫
分子式: C₈H₁₈S₂
沸点: 200°C
溶点: –5 °C
密度: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
闪点: 67°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008838
CAS号: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&vid=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %