三苯基膦硫 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T1066-25G
T1066-500G
TCIAT1066-25GEA
0
CNY
TCIAT1066-25G
TCIAT1066-500G
三苯基膦硫 ≥99.0% (通过GC)
三苯基膦硫
分子式:
C₁₈H₁₅PS 溶点: 162…164 °C 密度: 1,191 g/cm³ (25 °C) |
MDL编号:
MFCD00004917 CAS号: 3878-45-3 EINECS: 223-407-7 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 162.0 to 165.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |