肉豆蔻基三甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三甲基(十四烷基)溴化铵, 十四烷基三甲基溴化铵
T0906-25G T0906-500G
TCIAT0906-25GEA 0 CNY
TCIAT0906-25G TCIAT0906-500G
肉豆蔻基三甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
肉豆蔻基三甲基溴化铵
分子式: C₁₇H₃₈BrN
分子量: 336.394 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011770
CAS号: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
Merck Index: 14,06336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&vid=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency