十二烷基三甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 月桂基三甲基溴化铵
D1468-25G D1468-500G
TCIAD1468-25GEA 0 CNY
TCIAD1468-25G TCIAD1468-500G
十二烷基三甲基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
十二烷基三甲基溴化铵
分子式: C₁₅H₃₄BrN
溶点: 264…266 °C
MDL编号: MFCD00011767
CAS号: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8e0c6fea037a2ff02010a025452c6f45ed48d07&vid=b8e0c6fea037a2ff02010a025452c6f45ed48d07&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency