1,2-双(二苯基膦)乙烷 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1137-10G B1137-25G
TCIAB1137-10GEA 0 CNY
TCIAB1137-10G TCIAB1137-25G
1,2-双(二苯基膦)乙烷 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1,2-双(二苯基膦)乙烷
分子式: C₂₆H₂₄P₂
溶点: 140…142 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003047
CAS号: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859b79caed6a986beb95f628fa03feeffd7ed0a1&vid=859b79caed6a986beb95f628fa03feeffd7ed0a1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 144.0 deg-C