吩噻嗪 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P0106-25G P0106-500G
TCIAP0106-25GEA 0 CNY
TCIAP0106-25G TCIAP0106-500G
吩噻嗪 ≥98.0% (通过GC)
吩噻嗪
分子式: C₁₂H₉NS
沸点: 371 °C (1013 hPa)
溶点: 182…185 °C
密度: 1,34 g/cm³ (20 °C)
闪点: 202 °C
MDL编号: MFCD00005015
CAS号: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 14,07252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571423748a028b43a355533f8ccb01e72eb64ae7&vid=571423748a028b43a355533f8ccb01e72eb64ae7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency