1-(3-甲氧基苯基)哌嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
M2135-25G M2135-5G
TCIAM2135-25GEA 0 CNY
TCIAM2135-25G TCIAM2135-5G
1-(3-甲氧基苯基)哌嗪 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(3-甲氧基苯基)哌嗪
分子式: C₁₁H₁₆N₂O
沸点: 145°C
密度: 1,082 g/cm³ (20 °C)
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00040733
CAS号: 16015-71-7
EINECS: 240-154-8
UN号: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&vid=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %