1-(2-羟乙基)哌嗪 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P0812-25G P0812-500G
TCIAP0812-25GEA 0 CNY
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G
1-(2-羟乙基)哌嗪 ≥99.0% (通过GC)
1-(2-羟乙基)哌嗪
分子式: C₆H₁₄N₂O
沸点: 246°C
溶点: –38 °C
密度: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
闪点: 124°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005970
CAS号: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %