四氯-1,4-苯醌 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-四氯-1,4-苯醌, 四氯对醌, 四氯苯醌
T0061-25G T0061-500G
TCIAT0061-25GEA 0 CNY
TCIAT0061-25G TCIAT0061-500G
四氯-1,4-苯醌 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
四氯-1,4-苯醌
分子式: C₆Cl₄O₂
沸点: 270 °C (1013 hPa)
溶点: 297°C
密度: 1,97 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001594
CAS号: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&vid=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency