2-叔丁基-5-甲基苯酚 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 6-叔丁基间甲酚
B0718-25G B0718-500G
TCIAB0718-25GEA 0 CNY
TCIAB0718-25G TCIAB0718-500G
2-叔丁基-5-甲基苯酚 ≥97.0% (by GC)
2-叔丁基-5-甲基苯酚
分子式: C₁₁H₁₆O
沸点: 244°C
溶点: 20…23 °C
密度: 0,964 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00002308
CAS号: 88-60-8
EINECS: 201-842-3
UN号: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&vid=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %