丙泊酚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 普鲁泊福, 2,6-二异丙基苯酚
D0617-25G D0617-500G
TCIAD0617-25GEA 0 CNY
TCIAD0617-25G TCIAD0617-500G
丙泊酚 ≥98.0% (by GC)
丙泊酚
分子式: C₁₂H₁₈O
沸点: 256 °C (1013 hPa)
溶点: 18 °C
密度: 1,032 g/cm³ (20 °C)
闪点: 113°C
MDL编号: MFCD00008885
CAS号: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07834
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273aba04556e3dfd48555078d8db426e2ae7cc0&vid=5273aba04556e3dfd48555078d8db426e2ae7cc0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %