1,3-二苯基-1,3-丙二酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D0910-25G D0910-500G
TCIAD0910-25GEA 0 CNY
TCIAD0910-25G TCIAD0910-500G
1,3-二苯基-1,3-丙二酮 ≥98.0% (通过GC)
1,3-二苯基-1,3-丙二酮
分子式: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
沸点: 357 °C (1013 hPa)
溶点: 74…77 °C
密度: 0,8 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003085
CAS号: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 14,03009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8510dda93a01e8cbb7ebb3a8188c2554887bf54d&vid=8510dda93a01e8cbb7ebb3a8188c2554887bf54d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency