二苯乙腈 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2,2-Diphenylacetonitrile
D0261-25G
D0261-500G
TCIAD0261-25GEA
0
CNY
TCIAD0261-25G
TCIAD0261-500G
二苯乙腈 ≥99.0% (by GC)
二苯乙腈
分子式:
(C₆H₅)₂CHCN 沸点: 181 °C (1013 hPa) 溶点: 71…74 °C 密度: 1,182 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001862 CAS号: 86-29-3 EINECS: 201-662-5 Merck Index: 14,03316 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 73.0 to 76.0 deg-C |