4-Heptylphenol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
H0615-25G H0615-5G
TCIAH0615-25GEA 0 CNY
TCIAH0615-25G TCIAH0615-5G
4-Heptylphenol ≥98.0% (通过GC)
4-Heptylphenol
分子式: C₁₃H₂₀O
沸点: 298 °C (1013 hPa)
溶点: 26…28 °C
密度: 0,939 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00041751
CAS号: 1987-50-4
EINECS: 217-862-0
UN号: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdf21c3584b48d1eb21049d41105ec32f826c879&vid=cdf21c3584b48d1eb21049d41105ec32f826c879&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency