苯甲醛二甲缩醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α-二甲氧基甲苯
B1197-25ML B1197-500ML
TCIAB1197-25MLEA 0 CNY
TCIAB1197-25ML TCIAB1197-500ML
苯甲醛二甲缩醛 ≥98.0% (by GC)
苯甲醛二甲缩醛
分子式: C₉H₁₂O₂
沸点: 196°C
密度: 1,01 g/cm³ (20 °C)
闪点: 71°C
MDL编号: MFCD00008491
CAS号: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d130e3358305536e7669d4b7650c7727a52fb32&vid=5d130e3358305536e7669d4b7650c7727a52fb32&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %