苯乙醛二甲缩醛 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: (2,2-二甲氧基)乙基苯
P1161-25ML P1161-500ML
TCIAP1161-25MLEA 0 CNY
TCIAP1161-25ML TCIAP1161-500ML
苯乙醛二甲缩醛 ≥97.0% (by GC)
苯乙醛二甲缩醛
分子式: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
沸点: 108°C
溶点: 62…64 °C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00008487
CAS号: 101-48-4
EINECS: 202-945-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&vid=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %