2,6-二溴-4-甲基苯胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3577-25G D3577-5G
TCIAD3577-25GEA 0 CNY
TCIAD3577-25G TCIAD3577-5G
2,6-二溴-4-甲基苯胺 ≥98.0% (通过GC)
2,6-二溴-4-甲基苯胺
分子式: C₇H₇Br₂N
沸点: 296 °C (1013 hPa)
溶点: 79 °C
MDL编号: MFCD00007641
CAS号: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C