苯基氯化硒 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
P1091-25G P1091-5G
TCIAP1091-25GEA 0 CNY
TCIAP1091-25G TCIAP1091-5G
苯基氯化硒 ≥97.0% (通过滴定分析)
苯基氯化硒
分子式: (C₆H₅)SeCl
沸点: 95°C
溶点: 61…62 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000478
CAS号: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN号: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&vid=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C