4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
F0706-25G F0706-5G
TCIAF0706-25GEA 0 CNY
TCIAF0706-25G TCIAF0706-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-2-iodoaniline
分子式: C₆H₅FIN
MDL编号: MFCD00042584
CAS号: 61272-76-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f64be812ce69302624ce7dcd45d4d5087ef50b&vid=21f64be812ce69302624ce7dcd45d4d5087ef50b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %