间苯二甲酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
I0157-25G I0157-500G
TCIAI0157-25GEA 0 CNY
TCIAI0157-25G TCIAI0157-500G
间苯二甲酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
间苯二甲酸二甲酯
分子式: C₁₀H₁₀O₄
沸点: 124°C
溶点: 61…63 °C
密度: 1,186 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008433
CAS号: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd642a8241d6263620a88d10ccb3283b893dffb&vid=5cd642a8241d6263620a88d10ccb3283b893dffb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency