4-溴-2-碘苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
B3164-1G B3164-5G
TCIAB3164-1GEA 0 CNY
TCIAB3164-1G TCIAB3164-5G
4-溴-2-碘苯胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-溴-2-碘苯胺
分子式: C₆H₅BrIN
分子量: 297.92 g/mol
MDL编号: MFCD02093764
CAS号: 66416-72-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&vid=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point gt. 68.0 to 72.0 deg-C