MES ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 4-吗啉乙磺酸, 2-(N-吗啉基)乙磺酸
M0606-25G M0606-250G
TCIAM0606-25GEA 0 CNY
TCIAM0606-25G TCIAM0606-250G
MES ≥99.0% (by titrimetric analysis)
MES
分子式: C₆H₁₃NO₄S
分子量: 195.24 g/mol
溶点: 316°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006181
CAS号: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&vid=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency