Ethyl cinnamate ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C0359-25G C0359-500G
TCIAC0359-25GEA 0 CNY
TCIAC0359-25G TCIAC0359-500G
Ethyl cinnamate ≥99.0% (通过GC)
Ethyl cinnamate
分子式: C₁₁H₁₂O₂
沸点: 271°C
溶点: 10°C
密度: 1,046 g/cm³ (20 °C)
闪点: 137°C
MDL编号: MFCD00009189
CAS号: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&vid=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %